Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MILR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-7348R-CY7
BOSSBS-7348R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7348R-CY7
Anti-MILR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
As a major event in type Ⅰ allergic reaction,degranulation of mast cells is triggered by the interaction between specific IgEs and high affinity IgE receptors (FcεRIs) on mast cell membrane,and is followed by the release of a battery of inflammatory mediators,such as histamine,leukotrienes and arachidonic acid,and these inflammatory mediators in turn induce a series of allergic symptoms.Recently,Allergin-1 has been found to be an immunoglobulin-like receptor preferentially expressed on mast cells.The crosslinking of Allergin-1 to FcεRIs on mast cells may inhibit the signal transduction from FcεRIs to intracellular immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM),generate ITIM inhibitory signals,which then participate in the regulation of mast cell degranulation,and finally block the initiation of allergic inflammation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MILR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité