Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Pantophysin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-7411R-A647
BOSSBS-7411R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7411R-A647
Anti-Pantophysin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The MARVEL domain is a 130 amino acid motif that contains four transmembrane helices, both of which have cytoplasmic N- and C-terminal regions. MARVEL domain-containing proteins are thought to participate in tight junction regulation, the biogenesis of vesicular transport carriers and in cholesterol-rich membrane apposition events. Pantophysin, also known as SYPL1 (synaptophysin-like protein 1) or H-SP1, is a 259 amino acid multi-pass membrane protein that localizes to melanosomes and vesicles, as well as to the cytoplasm, and contains one MARVEL domain. Expressed as multiple alternatively spliced isoforms, pantophysin is present in tissues throughout the body where it may play a role in vesicle trafficking and protein transport. The gene encoding pantophysin maps to human chromosome 7, which houses over 1,000 genes and comprises nearly 5% of the human genome. Defects in some of the genes localized to chromosome 7 have been linked to Osteogenesis imperfecta, Williams-Beuren syndrome, Pendred syndrome, Lissencephaly, Citrullinemia and Shwachman-Diamond syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Pantophysin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité