Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNA polymerase delta Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7416R
BOSSBS-7416REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7416R
Anti-DNA polymerase delta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DNA replication, recombination and repair, all of which are necessary for genomic stability, require the presence of exonucleases (1). In DNA replication, these enzymes are involved in the processing of Okazaki fragments, whereas in DNA repair, they function to excise damaged DNA fragments and correct recombinational mismatches (2). These exonucleases include the family of DNA polymerases (3). DNA pol α, β, ∂, and e are involved in DNA replication and repair (4). DNA pol ∂ and DNA pol e are multisubunit enzymes, with DNA pol ∂ consisting of two subunits p125, which interacts with the sliding DNA clamp protein PCNA, and p50 (5). The nuclear-encoded DNA pol © is the only DNA polymerase required for the replication of the mitochondrial DNA (6). DNA pol Ω is ubiquitously expressed in various tissues and mediates the cellular mechanism of damage-induced mutagenesis (7). DNA pol œ is a DNA polymerase-helicase that binds ATP and is involved in the repair of interstrand crosslinks (8).

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DNA polymerase delta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité