Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SAP155 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-7417R-CY3
BOSSBS-7417R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7417R-CY3
Anti-SAP155 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
SAP 155 is a 1,304 amino acid member of the SF3B1 family and contains eleven HEAT repeats. Localized to nuclear speckles and also to the cytoplasm during mitosis, SAP 155 is a subunit of the SF3B splicing factor. The SF3B splicing factor is a U2 snRNP-associated protein complex essential for spliceosome assembly. SF3B contains the spliceosomal proteins SAP 49, SAP 130, SAP 145 and SAP 155. Concomitant with splicing catalysis, SAP 155 is phosphorylated at its N-terminal Thr-Pro dipeptide motifs by Dyrk1A and cyclin E/Cdk2. This modification of SAP 155 is vital for a functional spliceosome as it is an essential event in the basic splicing reaction. Due to alternative splicing events, various SAP 155 isoforms are produced.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SAP155
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité