Anti-DHHC-20 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-7418R-A680
BOSSBS-7418R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7418R-A680
Anti-DHHC-20 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. ZDHHC20 (zinc finger, DHHC-type containing 20) is a 365 amino acid multi-pass membrane protein that contains one DHHC-type zinc finger and is thought to function as a palmitoyltransferase, catalyzing the transformation of palmitoyl-CoA and a cysteine-conjugated protein to an S-palmitoyl protein and free CoA. In response to DNA damage, ZDHHC20, which exists as multiple alternatively spliced isoforms, may be phosphorylated by ATMMore Product Information
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
VIA 100 µl BOSSBS-7418R-A680
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité