Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAMB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-7504R-A488
BOSSBS-7504R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7504R-A488
Anti-LAMB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Laminin S binds to cells via a high affinity receptor, laminin is thought to mediate the attachment, migration and organization of cells into tissues during embryonic development by interacting with other extracellular matrix components. Laminin S is a complex glycoprotein, consisting of three different polypeptide chains (alpha, beta, gamma), which are bound to each other by disulfide bonds into a cross-shaped molecule comprising one long and three short arms with globules at each end. Beta 2 is a subunit of laminin 3 (Laminin S), laminin 4 (S merosin), and laminin 7 (KS laminin).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LAMB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité