Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-THSD1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-7508R-HRP
BOSSBS-7508R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-7508R-HRP
Anti-THSD1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Tmtsp is a novel marker gene for primitive hematopoietic cells and endothelial cells. Tmtsp gene is a newly identified cell-surface molecule with thrombospondin domain. Tmtsp antibody would serve as a valuable tool for the analysis of both embryonic and adult hematopoiesis, as well as for vascular biology.Cellular localization: Isoform 1: Membrane; Single-pass type I membrane protein, Isoform 2: Membrane; Single-pass type I membrane protein, Isoform 3: Secreted.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: THSD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité