Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADGRB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-7513R-A647
BOSSBS-7513R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7513R-A647
Anti-ADGRB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
BAI 1 protein is likely to be a potent inhibitor of angiogenesis in brain and may play a significant role as a mediator of the p53 signal in suppression of glioblastoma. It may function in cell adhesion and signal transduction in the brain. Reduced or no expression is observed in some glioblastoma cell lines and cancer tissues.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADGRB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité