Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEMA4A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-7519R-CY7
BOSSBS-7519R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7519R-CY7
Anti-SEMA4A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Cell surface receptor for PLXNB1, PLXNB2, PLXNB3 and PLXND1 that plays an important role in cell-cell signaling. Plays a role in priming antigen-specific T-cells, promotes differentiation of Th1 T-helper cells, and thereby contributes to adaptive immunity. Promotes phosphorylation of TIMD2. Inhibits angiogenesis. Promotes axon growth cone collapse. Inhibits axonal extension by providing local signals to specify territories inaccessible for growing axons (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SEMA4A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité