Anti-SPON1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-7520R-A750
BOSSBS-7520R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7520R-A750
Anti-SPON1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Cell adhesion protein that promotes the attachment of spinal cord and sensory neuron cells and the outgrowth of neurites in vitro. May contribute to the growth and guidance of axons in both the spinal cord and the PNS (By similarity). Major factor for vascular smooth muscle cell.
Type: Primary
Antigen: SPON1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 741-807/807
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat; Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité