Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAV2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-7523R-A555
BOSSBS-7523R-A555EA 922 EUR InStock
BOSSBS-7523R-A555
Anti-CAV2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Cellular localization: Nucleus. Cytoplasm. Golgi apparatus membrane. Cell membrane. Membrane >caveola. Potential hairpin-like structure in the membrane. Membrane protein of caveolae. Tyr-19-phosphorylated form is enriched at sites of cell-cell contact and is translocated to the nucleus in complex with MAPK1 in response to insulin (By similarity). Tyr-27-phosphorylated form is located both in the cytoplasm and plasma membrane. CAV1-mediated Ser-23-phosphorylated form locates to the plasma membrane. Ser-36-phosphorylated form resides in intracellular compartments.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CAV2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité