Anti-CAV2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-7523R-CY5.5
BOSSBS-7523R-CY5.5EA 930 EUR InStock
BOSSBS-7523R-CY5.5
Anti-CAV2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Cellular localization: Nucleus. Cytoplasm. Golgi apparatus membrane. Cell membrane. Membrane >caveola. Potential hairpin-like structure in the membrane. Membrane protein of caveolae. Tyr-19-phosphorylated form is enriched at sites of cell-cell contact and is translocated to the nucleus in complex with MAPK1 in response to insulin (By similarity). Tyr-27-phosphorylated form is located both in the cytoplasm and plasma membrane. CAV1-mediated Ser-23-phosphorylated form locates to the plasma membrane. Ser-36-phosphorylated form resides in intracellular compartments.
Recommended Dilutions:More Product Information
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl BOSSBS-7523R-CY5.5
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité