Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNMD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-7525R-A680
BOSSBS-7525R-A680EA 915 EUR InStock
BOSSBS-7525R-A680
Anti-TNMD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Tenomodulin is related to chondromodulin-I, which is a cartilage-specific glycoprotein that functions to stimulate chondrocyte growth and to inhibit tube formation of endothelial cells. This protein is also an angiogenesis inhibitor. Genetic variation in this gene is associated with a risk for type 2 diabetes, central obesity and serum levels of systemic immune mediators in a body sise-dependent manner. This gene is also a candidate gene for age-related macular degeneration, though a direct link has yet to be demonstrated.

Type: Primary
Antigen: TNMD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 151-250/317
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité