Anti-CKM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-7530R-A350
BOSSBS-7530R-A350EA 915 EUR InStock
BOSSBS-7530R-A350
Anti-CKM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Reversibly catalyzes the transfer of phosphate between ATP and various phosphogens (e.g. creatine phosphate). Creatine kinase isoenzymes play a central role in energy transduction in tissues with large, fluctuating energy demands, such as skeletal muscle, heart, brain and spermatozoa.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CKM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité