Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INSRR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7531R
BOSSBS-7531REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7531R
Anti-INSRR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The insulin receptor related receptor (IRR) is a heterotetrameric transmembrane receptor composed of two alpha and 2 beta chains linked by disulfide bonds. The alpha chains contribute to the formation of the ligand-binding domain, while the beta chains carry the kinase domain. Member of the insulin RTK family, IRR shares high homology with the insulin (IR) and the insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R), but doesn’t bind any of IR and IGF-1R known ligands. In contrast to the widespread patterns of expression to IR and IGF-1R, IRR demonstrates a very restricted cellular distribution in a subset of tissues of neuronal origin and its biological functions are still unknown.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: INSRR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité