Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINA12 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-7536R-HRP
BOSSBS-7536R-HRPEA 890 EUR InStock
BOSSBS-7536R-HRP
Anti-SERPINA12 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
May modulates insulin action conceivably only in the presence of its yet undefined target proteases in white adipose tissues.Serpins are the largest and most diverse family of protease inhibitors. Most serpins control proteolytic cascades, certain serpins do not inhibit enzymes, but instead perform diverse functions such as storage (ovalbumin, in egg white), hormone carriage proteins (thyroxine-binding globulin, cortisol-binding globulin) and tumor suppressor genes (maspin). Most inhibitory serpins target chymotrypsin-like serine proteases. These enzymes are defined by the presence of a nucleophilic serine residue in their catalytic site. Some serpins inhibit other classes of protease. A number of such serpins have been shown to target cysteine proteases. These enzymes differ from serine proteases in that they are defined by the presence of a nucleophilic cysteine residue, rather than a serine residue, in their catalytic site. SerpinA12, also known as OL-64, Visceral adipose tissue-derived serine protease inhibitor, Vaspin, Visceral adipose-specific serpin and SERPINA12, is a secreted protein which belongs to the serpin family. SerpinA12 / Vaspin is expressed in visceral adipose tissues. It may modulates insulin action conceivably only in the presence of its yet undefined target proteases in white adipose tissues. SerpinA12 / Vaspin may be the compensatory molecule in the pathogenesis of metabolic syndrome and SerpinA12 / Vaspin recombinant protein or vaspin-mimicking agents such as vaspin analogs, or small molecule agents may be the link to drug discovery and development.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SERPINA12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité