Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIRT4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-7537R-HRP
BOSSBS-7537R-HRPEA 879 EUR InStock
BOSSBS-7537R-HRP
Anti-SIRT4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Acts both as NAD-dependent protein ADP-ribosyl transferase and NAD-dependent protein deacetylase. Catalyzes the transfer of ADP-ribosyl groups onto target proteins, including mitochondrial GLUD1, inhibiting GLUD1 enzyme activity. Acts as a negative regulator of mitochondrial glutamine metabolism by mediating mono ADP-ribosylation of GLUD1: expressed in response to DNA damage and negatively regulates anaplerosis by inhibiting GLUD1, leading to block metabolism of glutamine into tricarboxylic acid cycle and promoting cell cycle arrest. In response to mTORC1 signal, SIRT4 expression is repressed, promoting anaplerosis and cell proliferation. Acts as a tumor suppressor. Also acts as a NAD-dependent protein deacetylase: mediates deacetylation of 'Lys-471' of MLYCD, inhibiting its activity, thereby acting as a regulator of lipid homeostasis. Down-regulates insulin secretion.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500; IHC-F(1:100-500

Type: Primary
Antigen: SIRT4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité