Anti-ATP2A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-7539R-A350
BOSSBS-7539R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7539R-A350
Anti-ATP2A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
This magnesium-dependent enzyme catalyzes the hydrolysis of ATP coupled with the translocation of calcium from the cytosol to the sarcoplasmic reticulum lumen. Contributes to calcium sequestration involved in muscular excitation/contraction.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ATP2A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité