Anti-S1PR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-7541R-CY3
BOSSBS-7541R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7541R-CY3
Anti-S1PR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Receptor for the lysosphingolipid sphingosine 1-phosphate (S1P). S1P is a bioactive lysophospholipid that elicits diverse physiological effect on most types of cells and tissues. When expressed in rat HTC4 hepatoma cells, is capable of mediating S1P-induced cell proliferation and suppression of apoptosis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: S1PR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité