Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCARB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-7545R-A350
BOSSBS-7545R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7545R-A350
Anti-SCARB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
High density lipoproteins (HDLs) play a critical role in cholesterol metabolism and their plasma concentrations are inversely correlated with risk for atherosclerosis. SR-BI and SR-BII (previously known as SR-BI.2) are the alternatively spliced products of a single gene. SR-BII and SR-BI are identical except for the encoded c-terminal cytoplasmic domain. Both SR-BI and SR-BII bind HDL and mediates selective uptake of HDL cholesteryl ester, but with SR-BII having an approximately 4-fold lower efficiency than SR-BI. SR-BI and SR-BII are expressed primarily in liver and non-placental steroidgenic tissues. Although the role of these scavenger receptors is not completely clear, SR-BII mRNA results from the alternative splicing of SR-BI precursor transcripts with both isoforms mediating selective transfer of lipid between HDL and cells. Therefore, the relative expression and functional activities of these two isoforms create a potential means of regulating selective lipid transfer between HDL and cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SCARB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité