Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCAM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-7546R-CY7
BOSSBS-7546R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7546R-CY7
Anti-BCAM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes Lutheran blood group glycoprotein, a member of the immunoglobulin superfamily and a receptor for the extracellular matrix protein, laminin. The protein contains five extracellular immunoglobulin domains, a single transmembrane domain, and a short C-terminal cytoplasmic tail. This protein may play a role in epithelial cell cancer and in vaso-occlusion of red blood cells in sickle cell disease. Polymorphisms in this gene define some of the antigens in the Lutheran system and also the Auberger system. Inactivating variants of this gene result in the recessive Lutheran null phenotype, Lu(a-b-), of the Lutheran blood group. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, May 2012].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BCAM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité