Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-7547R-CY3
BOSSBS-7547R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7547R-CY3
Anti-CPB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This protein belongs to a family of Zn-containing metallocarboxypeptidases specific to C-terminal lysine and arginine residues. It circulates in plasma as a zymogen with molecular weight of 55 kDa (401 amino acid residues; pI 5.0). Being activated by thrombin-thrombomodulin complex during blood coagulation, it exerts carboxypeptidase activity. Activated carboxypeptidase B2 removes C-terminal lysine residues from fibrin, which is necessary for plasminogen binding to fibrin. This prevents plasminogen from activation into plasmin and retards the lysis of a fibrin clot. The concentration in plasma of healthy people is 5-10 ug/ml. High plasma levels were found in patients with stable angina pectoris and angiographically verified coronary artery disease. Elevated concentration in blood is considered as a risk factor for venous thrombosis. A deficiency might contribute to the severity of bleeding disorders in hemophilias A and B, and decreased levels are found in chronic liver disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CPB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité