Anti-IKK alpha + IKK beta Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-7557R-CY7
BOSSBS-7557R-CY7EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-7557R-CY7
Anti-IKK alpha + IKK beta Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
IKK is a serine protein kinase, and the IKK complex contains alpha and beta subunits (IKK alpha and IKK beta). IKK alpha and IKK beta interact with each other and both are essential for NFkB activation.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: IKK alpha + IKK beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité