Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIRAP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-7562R-A488
BOSSBS-7562R-A488EA 895 EUR InStock
BOSSBS-7562R-A488
Anti-TIRAP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Adapter involved in TLR2 and TLR4 signaling pathways in the innate immune response. Acts via IRAK2 and TRAF-6, leading to the activation of NF-kappa-B, MAPK1, MAPK3 and JNK, and resulting in cytokine secretion and the inflammatory response. Positively regulates the production of TNF-alpha and interleukin-6.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TIRAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité