Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNIP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-7563R-A680
BOSSBS-7563R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7563R-A680
Anti-TNIP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Inhibits NF-kappa-B activation by blocking the interaction of RIPK1 with its downstream effector NEMO/IKBKG. Forms a ternary complex with NFKB1 and MAP3K8 but appears to function upstream of MAP3K8 in the TLR4 signaling pathway that regulates MAP3K8 activation. Involved in activation of the MEK/ERK signaling pathway during innate immune response; this function seems to be stimulus- and cell type specific. Required for stability of MAP3K8. Involved in regulation of apoptosis in endothelial cells; promotes TEK agonist-stimulated endothelial survival. May act as transcriptional coactivator when translocated to the nucleus. Enhances CHUK-mediated NF-kappa-B activation involving NF-kappa-B p50-p65 and p50-c-Rel complexes.

Type: Primary
Antigen: TNIP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 85-180/430
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité