Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RPS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-7571R-A350
BOSSBS-7571R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7571R-A350
Anti-RPS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Involved in translation as a component of the 40S small ribosomal subunit (PubMed:8706699). Has endonuclease activity and plays a role in repair of damaged DNA (PubMed:7775413). Cleaves phosphodiester bonds of DNAs containing altered bases with broad specificity and cleaves supercoiled DNA more efficiently than relaxed DNA (PubMed:15707971). Displays high binding affinity for 7,8-dihydro-8-oxoguanine (8-oxoG), a common DNA lesion caused by reactive oxygen species (ROS) (PubMed:14706345). Has also been shown to bind with similar affinity to intact and damaged DNA (PubMed:18610840). Stimulates the N-glycosylase activity of the base excision protein OGG1 (PubMed:15518571). Enhances the uracil excision activity of UNG1 (PubMed:18973764). Also stimulates the cleavage of the phosphodiester backbone by APEX1 (PubMed:18973764). When located in the mitochondrion, reduces cellular ROS levels and mitochondrial DNA damage (PubMed:23911537). Has also been shown to negatively regulate DNA repair in cells exposed to hydrogen peroxide (PubMed:17049931). Plays a role in regulating transcription as part of the NF-kappa-B p65-p50 complex where it binds to the RELA/p65 subunit, enhances binding of the complex to DNA and promotes transcription of target genes (PubMed:18045535). Represses its own translation by binding to its cognate mRNA (PubMed:20217897). Binds to and protects TP53/p53 from MDM2-mediated ubiquitination (PubMed:19656744). Involved in spindle formation and chromosome movement during mitosis by regulating microtubule polymerization (PubMed:23131551). Involved in induction of apoptosis through its role in activation of CASP8 (PubMed:14988002). Induces neuronal apoptosis by interacting with the E2F1 transcription factor and acting synergistically with it to up-regulate pro-apoptotic proteins BCL2L11/BIM and HRK/Dp5 (PubMed:20605787). Interacts with TRADD following exposure to UV radiation and induces apoptosis by caspase-dependent JNK activation (PubMed:22510408).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RPS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité