Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SAA4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-7573R-CY7
BOSSBS-7573R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7573R-CY7
Anti-SAA4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
SAA4 is a constitutively expressed protein belonging to the SAA family. It is a major acute phase reactant and an apolipoprotein of the HDL complex. The serum amyloid A (SAA) superfamily comprises a number of differentially expressed genes with a high degree of homology in mammalian species. SAA4, an apolipoprotein constitutively expressed only in humans and mice, is associated almost entirely with lipoproteins of the high density range. Its physiological function is unknown and its serum concentration has no relationship with those of other major apolipoproteins. The presence of SAA4 mRNA and protein in macrophage derived foam cells of coronary and carotid arteries suggested a specific role of human SAA4 during inflammation including atherosclerosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Serum amyloid A 4 protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité