Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MORF4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7576R
BOSSBS-7576REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7576R
Anti-MORF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cellular senescence, the terminal nondividing state that normal cells enter following completion of their proliferative potential, is the dominant phenotype in hybrids of normal and immortal cells. Fusions of immortal human cell lines with each other have led to their assignment to one of several complementation groups. SEN1 or MORF4 is a gene on chromosome 4 that induces a senescent-like phenotype in cell lines assigned to complementation group B. It is capable of reversing the immortal phenotype of a subset of immortal cells. Overexpression of SEN1 in HeLa cells ultimately caused abnormal nuclear morphology and cell death.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MORF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité