Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TXNDC5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7579R
BOSSBS-7579REA 691 EUR InStock
BOSSBS-7579R
Anti-TXNDC5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TXNDC5 is a protein-disulfide isomerase. Its expression is induced by hypoxia and its role may be to protect hypoxic cells from apoptosis. ERp19 and ERp46 are two newly discovered ER luminal proteins, related to protein disulphide isomerase. Western and Northern blot analyses have revealed that both ERp19 and ERp46 and their respective mRNAs are highly expressed in the liver as compared with other tissues. Both proteins are enriched in purified liver ER vesicles and were localized specifically to the ER in McA-RH7777 hepatocytes. See Knoblach et al. for details.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TXNDC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité