Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCLAF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-7583R-A750
BOSSBS-7583R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7583R-A750
Anti-BCLAF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes a transcriptional repressor that interacts with several members of the BCL2 family of proteins. Overexpression of this protein induces apoptosis, which can be suppressed by co-expression of BCL2 proteins. The protein localises to dot-like structures throughout the nucleus, and redistributes to a zone near the nuclear envelope in cells undergoing apoptosis. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: BCLAF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-400/920
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité