Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BOK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7586R
BOSSBS-7586REA 691 EUR InStock
BOSSBS-7586R
Anti-BOK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene belongs to the BCL2 family, members of which form homo- or heterodimers, and act as anti- or proapoptotic regulators that are involved in a wide variety of cellular processes. Studies in rat show that this protein has restricted expression in reproductive tissues, interacts strongly with some antiapoptotic BCL2 proteins, not at all with proapoptotic BCL2 proteins, and induces apoptosis in transfected cells. Thus, this protein represents a proapoptotic member of the BCL2 family.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: BOK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité