Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Bcl2 modying factor Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7587R
BOSSBS-7587REA 691 EUR InStock
BOSSBS-7587R
Anti-Bcl2 modying factor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The BH3-only proteins, which include Blk, Bad, Bik, Hrk, BID, Bim, NOXA, PUMA and Bmf, are proapoptotic members of the Bcl-2 family. Bcl-2 modifying factor (Bmf) is a BH3-only protein that binds prosurvival Bcl-2 family members to initiate apoptosis. Bmf is sequestered to Myosin V motors on Actin in the cytoskeleton by associating with Dynein light chain 2 (DLC2) homodimers. If the cell undergoes loss of attachment (anoikis), the cytoskeleton is disrupted and Bmf is released from DLC2. Bmf then translocates to the mitochondria, where Bcl-2 (an anti-apoptotic family member) is sequestered. The BH3 domain of Bmf facilitates binding to a hydrophobic groove on the surface of Bcl-2. Binding results in a caspase cascade leading to apoptosis. Bmf is widely expressed in tissues such as pancreas, liver and kidney, and in hematopoietic tissues. The gene encoding Bmf maps to chromosome 15q14.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Bcl2 modying factor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité