Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BMF Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-7587R-HRP
BOSSBS-7587R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-7587R-HRP
Anti-BMF Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The BH3-only proteins, which include Blk, Bad, Bik, Hrk, BID, Bim, NOXA, PUMA and Bmf, are proapoptotic members of the Bcl-2 family. Bcl-2 modifying factor (Bmf) is a BH3-only protein that binds prosurvival Bcl-2 family members to initiate apoptosis. Bmf is sequestered to Myosin V motors on Actin in the cytoskeleton by associating with Dynein light chain 2 (DLC2) homodimers. If the cell undergoes loss of attachment (anoikis), the cytoskeleton is disrupted and Bmf is released from DLC2. Bmf then translocates to the mitochondria, where Bcl-2 (an anti-apoptotic family member) is sequestered. The BH3 domain of Bmf facilitates binding to a hydrophobic groove on the surface of Bcl-2. Binding results in a caspase cascade leading to apoptosis. Bmf is widely expressed in tissues such as pancreas, liver and kidney, and in hematopoietic tissues. The gene encoding Bmf maps to chromosome 15q14.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: BMF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité