Anti-A4GALT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-7588R-CY5
BOSSBS-7588R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7588R-CY5
Anti-A4GALT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Necessary for the biosynthesis of the Pk antigen of blood histogroup P. Catalyzes the transfer of galactose to lactosylceramide and galactosylceramide. Necessary for the synthesis of the receptor for bacterial verotoxins.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: A4GALT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité