Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-A4GALT Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-7588R-HRP
BOSSBS-7588R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-7588R-HRP
Anti-A4GALT Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Necessary for the biosynthesis of the Pk antigen of blood histogroup P. Catalyzes the transfer of galactose to lactosylceramide and galactosylceramide. Necessary for the synthesis of the receptor for bacterial verotoxins.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: A4GALT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité