Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPM1F Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7595R
BOSSBS-7595REA 691 EUR InStock
BOSSBS-7595R
Anti-PPM1F Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the PP2C family of Ser/Thr protein phosphatases. PP2C family members are known to be negative regulators of cell stress response pathways. This phosphatase can interact with Rho guanine nucleotide exchange factors (PIX), and thus block the effects of p21-activated kinase 1 (PAK), a protein kinase mediating biological effects downstream of Rho GTPases. Calcium/calmodulin-dependent protein kinase II gamma (CAMK2G/CAMK-II) is found to be one of the substrates of this phosphatase. The overexpression of this phosphatase or CAMK2G has been shown to mediate caspase-dependent apoptosis. An alternatively spliced transcript variant has been identified, but its full-length nature has not been determined. [provided by RefSeq, Jul 2008].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PPM1F
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité