Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIAF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7602R
BOSSBS-7602REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7602R
Anti-TIAF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TIAF-1 (TGF Beta 1-induced antiapoptotic factor 1), also known as MYO18A, MAJN or MYSPDZ, is a TGF Beta 1-induced anti-apoptotic factor that localizes to the nucleus and functions to inhibit the cytotoxic effects of TNF? TRADD and FADD. Two isoforms of mouse TIAF-1 exist and are designated MysPDZ-Alpha and MysPDZ-Beta. MysPDZ-Alpha consists of a KE-rich region, an N-terminal PDZ domain and a prevalent myosin homologous head region, while the MysPDZ-Beta isoform lacks the KE-rich region and PDZ domain. MysPDZ-Alpha is present in most tissues and is known to co-localize with the ER-Golgi complex and with membrane ruffles and filopodia. MysPDZ-Beta is expressed specifically in hematopoietic tissues and cell lines and shows dispersed localization in the cytoplasm.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TIAF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité