Anti-AEN Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-7604R
BOSSBS-7604REA 691 EUR InStock
BOSSBS-7604R
Anti-AEN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Exonuclease with activity against single- and double-stranded DNA and RNA. Mediates p53-induced apoptosis. When induced by p53 following DNA damage, digests double-stranded DNA to form single-stranded DNA and amplifies DNA damage signals, leading to enhancement of apoptosis.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: AEN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité