Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CDC14B Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-7608R-HRP
BOSSBS-7608R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-7608R-HRP
Anti-CDC14B Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Dual-specificity phosphatase involved in DNA damage response. Essential regulator of the G2 DNA damage checkpoint: following DNA damage, translocates to the nucleus and dephosphorylates FZR1/CDH1, a key activator of the anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C). Dephosphorylates SIRT2 around early anaphase. Dephosphorylation of FZR1/CDH1 activates the APC/C, leading to the ubiquitination of PLK1, preventing entry into mitosis. Preferentially dephosphorylates proteins modified by proline-directed kinases.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CDC14B
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité