Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ETHE1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-7610R-A680
BOSSBS-7610R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7610R-A680
Anti-ETHE1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Probably plays an important role in metabolic homeostasis in mitochondria. May function as a nuclear-cytoplasmic shuttling protein that binds transcription factor RELA/NFKB3 in the nucleus and exports it to the cytoplasm. Suppresses p53-induced apoptosis by preventing nuclear localisation of RELA.Involvement in disease:Defects in ETHE1 are a cause of ethylmalonic encephalopathy (EE) . EE is an autosomal recessive disorder characterised by neurodevelopmental delay and regression, recurrent petechiae, acrocyanosis, diarrhea, leading to death in the first decade of life. It is also associated with persistent lactic acidemia and ethylmalonic and methylsuccinic aciduria.

Type: Primary
Antigen: ETHE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 191-254/254
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité