Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRDD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-7615R-A680
BOSSBS-7615R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7615R-A680
Anti-LRDD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The death domain (DD) containing protein PIDD is a p53 target gene in an erythroleukemia cell line that undergoes G1 phase arrest and subsequent apoptosis after p53 expression. Independently, PIDD was also described as a DD-containing protein with unknown function. The N-terminal region of PIDD contains seven leucine-rich repeats (LRRs), a protein interaction motif found in various proteins with diverse functions, followed by two ZU-5 domains and a C-terminal DD. PIDD forms a complex with caspase-2 and the adaptor protein RAIDD. Increased PIDD expression results in spontaneous activation of caspase-2 and sensitisation to apoptosis by genotoxic stimuli, via interaction with caspase-2 and CRADD/RAIDD. PIDD also promotes apoptosis downstream of p53 as component of the DNA damage/stress response pathway that connects p53/TP53 to apoptosis. PIDD has also been shown to interact with NEMO/IKBKG and RIP1 and enhance sumoylation and ubiquitination of NEMO/IKBKG, an important component for activation of the transcription factor NF-kappa-B.

Type: Primary
Antigen: LRDD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 551-650/910
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité