Anti-PCBP4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-7616R-CY5.5
BOSSBS-7616R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7616R-CY5.5
Anti-PCBP4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
MCG10 is a member of the KH-domain RNA-binding protein family. Proteins of this family bind to RNA with specificity for C-rich pyrimidine regions. MCG10 is induced by p53 and DNA damage via two p53-responsive promoter elements.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PCBP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité