Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOC2L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-7618R-A750
BOSSBS-7618R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7618R-A750
Anti-NOC2L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
NOC2L is a transcriptional corepressor with inhibitor of histone acetyltransferase (INHAT) activity. NOC2L or NIR (Novel INHAT Repressor) is ubiquitously expressed throughout embryonic development and adulthood. It is a potent transcriptional corepressor that is not blocked by histone deacetylase inhibitors and is capable of silencing both basal and activator-driven transcription. NOC2L directly binds to nucleosomes and core histones and prevents acetylation by histone acetyltransferases, thus acting as a bona fide INHAT.

Type: Primary
Antigen: NOC2L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 251-350/749
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité