Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARTC4, CD297, DO, DOK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7621R
BOSSBS-7621REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7621R
Anti-ARTC4, CD297, DO, DOK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a protein that contains a mono-ADP-ribosylation (ART) motif. It is a member of the ADP-ribosyltransferase gene family but enzymatic activity has not been demonstrated experimentally. Antigens of the Dombrock blood group system are located on the gene product, which is glycosylphosphatidylinosotol-anchored to the erythrocyte membrane. Allelic variants, some of which lead to adverse transfusion reactions, are known. [provided by RefSeq, Jul 2008].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ARTC4, CD297, DO, DOK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité