Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HAX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-7626R-A680
BOSSBS-7626R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7626R-A680
Anti-HAX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
RelevanceHAX1 associates with HS1, binding to its N-terminal region. It is also known to associate with PKD2 (involved in polycystic kidney disease) and with cortactin/EMS1. HAX1 is also reported to bind to hairpin structures in vimentin and DNA polymerase beta mRNAs, so may play a role in mRNA stability and transport. It may also function in promoting cell survival. Defects in HAX1 are the cause of autosomal recessive severe congenital neutropenia 3 (SCN3) also called Kostmann disease.

Type: Primary
Antigen: HAX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public ImmunogenMore Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..