Anti-MFF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-7628R-A680
BOSSBS-7628R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7628R-A680
Anti-MFF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
MFF belongs to the tango11 family and plays a role in mitochondrial and peroxisomal fission. It is highly expressed in heart, kidney, liver, brain, muscle and stomach. There are five named isoforms.
Type: Primary
Antigen: MFF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 31-130/342
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Zebrafish
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité