Anti-MTFR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-7632R-A488
BOSSBS-7632R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7632R-A488
Anti-MTFR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
This gene encodes a mitochondrial protein that is characterized by a poly-proline rich region. A chicken homolog of this protein promotes mitochondrial fission and the mouse homolog protects cells from oxidative stress. A related pseudogene of this gene is found on chromosome X.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MTFR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité