Anti-RHCG Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Bioss
BS-7638R-HRP
BOSSBS-7638R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-7638R-HRP
Anti-RHCG Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Functions as an electroneutral and bidirectional ammonium transporter. May regulate transepithelial ammonia secretion.
Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: RHCG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité