Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AGTRAP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7642R
BOSSBS-7642REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7642R
Anti-AGTRAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
AGTRAP (Angiotensin II receptor-associated protein) interacts with the angiotensin II type 1 receptor and negatively regulates type 1 angiotensin II receptor-mediated signaling, by regulating receptor internalisation as well as mechanisms of receptor desensitization such as phosphorylation.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: AGTRAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité