Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNASE2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-7652R-A350
BOSSBS-7652R-A350EA 855 EUR InStock
BOSSBS-7652R-A350
Anti-DNASE2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Hydrolyzes DNA under acidic conditions with a preference for double-stranded DNA. Plays a major role in the degradation of nuclear DNA in cellular apoptosis during development. Necessary for proper fetal development and for definitive erythropoiesis in fetal liver, where it degrades nuclear DNA expelled from erythroid precursor cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DNASE2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité